D8437
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, HEPES, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mistura 1:1 de DME/F-12
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12, With L-glutamine, 15 mM HEPES, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- has been used as a component in the culture medium to culture primary culture-activated human hepatic stellate cells
- has been used to culture the cartilage biopsies
- may be used for the propagation of Cowdria ruminantium
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation