51445C
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12
liquid, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12, Mistura 1:1 de DME/F-12
Selecione um tamanho
R$ 380,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 380,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)