Documentos
D8662
Sigma-Aldrich
Solução salina tamponada com fosfato
Liquid, with MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
product name
Solução salina tamponada com fosfato, With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A solução salina tamponada com fosfato de′Dulbecco (D-PBS) é uma solução salina balanceada desenvolvida para uso em cultura de tecidos.
Aplicação
A D-PBS é uma solução salina isotônica de uso geral para lavar células durante o preparo e a transferência seriada.
Foi utilizada a solução salina tamponada com fosfato de′Dulbecco:
  • como componente da mistura de reação para a reação de marcação com flúor do fator de crescimento pró-nervo (proNGF)-YBBR
  • para lavar e equilibrar as células após a medição da resistência elétrica transepitelial (TEER) das células Caco-2BBe
  • para lavar as células para isolamento de proteínas
Foi utilizada a solução salina tamponada com fosfato de′Dulbecco:
  • como componente da mistura de reação para a reação de marcação com flúor do fator de crescimento pró-nervo (proNGF)-YBBR
  • para lavar e equilibrar as células após a medição da resistência elétrica transepitelial (TEER) das células Caco-2BBe
  • para lavar as células para isolamento de proteínas
Ações bioquímicas/fisiológicas
A solução salina tamponada com fosfato de′Dulbecco (D-PBS) apresenta quatro funções principais:
  • fornece água e certos íons inorgânicos essenciais para o metabolismo normal das células
  • serve como fluido de irrigação, transporte e diluição, mantendo o equilíbrio osmótico intra e extracelular
  • quando combinada com um carboidrato, como a glicose, fornece a principal fonte de energia para o metabolismo celular
  • fornece um sistema de tamponamento para manter o meio dentro da faixa de pH fisiológico
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Anna Eskilsson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(19), 5035-5044 (2017-04-26)
Fever occurs upon binding of prostaglandin E
E Valas Teuma et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 45(8), 1177-1182 (2019-07-06)
To compare the capsulotomy rim strength with capsular marks (CMs) to the rim strength without CMs in porcine eyes, and to demonstrate the practicality of CMs for intraoperative toric intraocular lens (IOL) alignment. LENSAR facility, Orlando, Florida, USA. Laboratory study.
L Parmegiani et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 35(10), 1887-1895 (2018-08-04)
To study the efficacy and efficiency of a "universal warming protocol" for vitrified human embryos, based on subsequent steps with 1 and 0.5 M concentration of extracellular cryoprotectant (ECCP). Two studies on patients undergoing fertility treatments via ICSI: a prospective randomized
Ivan Kopljar et al.
British journal of pharmacology, 174(21), 3766-3779 (2017-01-18)
In the pharmaceutical industry risk assessments of chronic cardiac safety liabilities are mostly performed during late stages of preclinical drug development using in vivo animal models. Here, we explored the potential of human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPS-CMs) to
Kimberly R Long et al.
Molecular biology of the cell, 28(19), 2508-2517 (2017-07-20)
Cells lining the proximal tubule (PT) have unique membrane specializations that are required to maintain the high-capacity ion transport and endocytic functions of this nephron segment. PT cells in vivo acutely regulate ion transport in response to changes in glomerular
Protocolos
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.