Merck
Pular para
D5652
Solução salina tamponada com fosfato
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.2-7.8
solubility
water: 9.6 g/L, clear
storage temp.
2-8°C
General description
A solução salina tamponada com fosfato de′Dulbecco é uma solução salina balanceada (BSS) amplamente utilizada na cultura de tecidos.
Application
A DPBS é usada para lavar células durante o preparo e a transferência seriada.
O soro fisiológico tamponado com fosfato de′Dulbecco foi usado:
  • como uma das soluções pseudofisiológicas para estudar o comportamento de degradação in vitro da liga Fe-20Mn-1.2C[1]
  • para dissolver o pó de Angelica gigas para microencapsulação
  • para lavar células como parte de tratamentos de cultura celular, ensaio de cicatrização de feridas, ensaio transwell e ensaio de apoptose[2]
  • para lavar a membrana amniótica para análises celulares[3]
Biochem/physiol Actions
O soro fisiológico tamponado com fosfato de′Dulbeccos serve como fluido de irrigação, transporte e diluição, mantendo o equilíbrio osmótico intra e extracelular. Ele hidrata as células e atua como fonte de íons inorgânicos essenciais para o metabolismo celular normal. Essa solução salina tamponada atua como a principal fonte de energia para o metabolismo celular quando combinada com um carboidrato, como a glicose. Ele fornece um sistema de tamponamento para manter o meio dentro da faixa de pH fisiológico.
Preparation Note
Formulado para conter 9,6 gramas de pó por litro de meio.
Other Notes
Este D-PBS é formulado sem Ca ou Mg. Formulações com Ca e Mg adicionados também estão disponíveis
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
D1283D8662D4031
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7.2-7.8
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: 9.6 g/L, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the formulation for this buffer? Molarity of Na2HPO4, KH2PO4, NaCl, KCl, etc?
    1 answer
    1. See the link below to review the formulations of the DPBS products. These concentrations are reported in grams per liter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/269/385/d5652for.pdf
      Helpful?
  2. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, offered as a powder or a liquid?
    1 answer
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, is a powder.
      Helpful?
  3. Can Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, be autoclaved?
    1 answer
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline should be autoclaved or sterile-filtered before use.  It can be autoclaved at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
      Helpful?
  4. What is the sodium chloride concentration in Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 answer
    1. This product contains 8.0 g/L sodium chloride.
      Helpful?
  5. What is the pH of Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 answer
    1. The specification for the pH of D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (when dissolved in water) is 7.2 to 7.8.
      Helpful?
  6. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, a 1X solution once it has been diluted?
    1 answer
    1. Product No. D5652, DPBS is a 1X solution after reconstitution at 9.6 g/L.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.