D3160
Deoxyribonucleic acid from human placenta
buffered aqueous solution, sexed, male
Sinônimo(s):
DNA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
forma
buffered aqueous solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Componentes
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3