15356
Blotting-Nylon 66 membranes, type B, positive
for Northern and Southern blotting
Sinônimo(s):
Nylon 66-Blotting membranes, type B
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon
grau
for molecular biology
forma
roll
cobertura de superfície
surface (quaternary ammonium groups) ≥99%
tamanho de poro
0.45 μm pore size
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Protein transfer
Radioactive detection of blotted proteins and nucleic acids
Sensitive dot and slot blots of nucleic acids
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.