CLS3370
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid, case of 100, pack of 20
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear
polystyrene
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (skirt)
embalagem
case of 100
pack of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3370
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate is a flat bottom clear plate with a lid.
- Not treated polystyrene surface is hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions.
- Suits for the immobilization of large molecules.
- Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)