CLS3599
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Selecione um tamanho
R$ 1.145,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.145,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
descrição
growth area .32 cm2
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3599
tamanho
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Características e benefícios
- Fixação aprimorada de células:Superfície tratada especificamente para promover adesão e crescimento celular ideais.
- ConfiávelEsterilização: Esterilizado por radiação gama e garantido como não pirogênico paraaplicações de cultura de células seguras.
- Empilhamento conveniente: Dimensões uniformes e design de rebordo elevado para empilhamento fácil e seguro das placas.
- Embalagem higiênica: Embalado individualmente paraproteção e limpeza adicionais.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)