CLS3367
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round bottom clear
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Corning 3367
embalagem
pkg of Individually wrapped
tamanho
96 wells
volume do poço
330 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface