Documentos Principais
CLS3799
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, round bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, tissue culture plates, well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
clear bottom
polystyrene
round bottom
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
qualidade
tissue-culture treated
Características
lid
skirt
embalagem
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3799
tamanho
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
330 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Características e benefícios
  • Corning® 96 well microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amy M Smith et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 33(10), 1580-1590 (2018-10-09)
Although primarily a neurodegenerative process, there is increasing awareness of peripheral disease mechanisms in Parkinson's disease. To investigate disease processes in accessible patient cells, we studied peripheral blood mononuclear cells in recently diagnosed PD patients and rapid eye movement-sleep behavior