Documentos Principais
CLS3585
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid (low evaporation)
Sinônimo(s):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 594,00
R$ 594,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 594,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
R$ 594,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
descrição
growth area .32 cm2 (low evaporation lid)
with low evaporation lid
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid (low evaporation)
skirt
embalagem
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 3585
tamanho
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)