CLS7007
Placas de múltiplos poços de fixação ultrabaixa Corning® Costar®
size 96 well, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round bottom clear
round wells
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: round bottom, clear
embalagem
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 7007
tamanho
96 well
área da superfície
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
volume do poço
330 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
poços
96 wells
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
(Ultra-Low Attachment)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- As placas de fixação ultrabaixa possuem uma camada de hidrogel ligada de modo covalente que inibe de modo eficaz a fixação celular
- A superfície minimiza a absorção de proteínas, a ativação enzimática e a ativação celular
- A superfície é não citotóxica, biologicamente inerte e não degradável
- Tampas não reversíveis com anéis de condensação para reduzir a contaminação
- Códigos alfanuméricos individuais para identificação de poços
- Dimensões espaciais uniforme para facilitar o empilhamento
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.