Documentos
COLLDISP-RO
Roche
Colagenase/Dispase®
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
Sinônimo(s):
colagenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase )
enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
lyophilized
collagenase activity
>0.1 U/mg lyophilizate, 25 °C (4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as substrate)
atividade específica
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
embalagem
pkg of 100 mg (10269638001)
pkg of 500 mg (11097113001)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
técnica(s)
tissue processing: suitable
cor
light yellow to brown
pH ideal
7.0-8.0
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
sample preparation
atividade externa
proteolytic activities <0.1 U/mg (hemoglobin as the substrate)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A Dispase é uma protease neutra e suave que age rapidamente para separar a epiderme intacta da derme. Ela também separa células epiteliais cultivadas intactas do substrato. Ela cliva a zona de membrana basal e deixa as células epiteliais intactas. A colagenase é uma protease que cliva a proteína em tripla-hélice chamada colágeno. Há três tipos de colagenases teciduais e estas pertencem à família das metaloproteinases de matriz (MMP). A colagenase obtida de Clostridium histolyticum tem uma atividade muito forte, uma vez que digere colágeno das duas extremidades, em temperaturas que chegam a 4-10 °C.
Especificidade
A colagenase degrada o colágeno nativo. A Dispase® é uma protease não específica.
Aplicação
A Colagenase/Dispase® é usada para preparar células provenientes de uma ampla variedade de tecidos e órgãos.
Componentes
EC 3.4.24.4 e 3.4.24.3
Definição da unidade
Uma unidade é a atividade enzimática que libera, em condições de ensaio e em 1 minuto, aminoácidos positivos para o reagente Folin e peptídeos correspondentes a 1 μmol de tirosina.
Nota de preparo
Ativador: Ca2+
Concentração de trabalho: Aproximadamente 1 mg/ml (Colagenase: 0,1 U/ml, Dispase: 0,8 U/ml)
Atividade enzimática:
Colagenase: 0,1 unidades de Wünsch/mg de liofilizado (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-oxicarbonil-Pro-Leu-Gli-Pro-D-Arg como substrato)
Dispase®: 0,8 unidades de Wünsch/mg de liofilizado (+37 °C, caseína como substrato, pH 7,5)
Atividades proteolíticas contaminantes: <0,1 U/mg de liofilizado (hemoglobina como substrato)
Solução de trabalho: Preparo da solução de trabalho Dissolva a enzima em água para uma concentração final de 100 mg/ml. Dilua com PBS (live de Ca2+/Mg2+) para uma concentração final de 1 mg/ml e filtre através de um filtro de membrana estéril de 0,2 μm.
Concentração de enzimas na solução estéril: Colagenase, 0,1 U/ml de PBS; Dispase®, 0,8 U/ml de PBS.
Inibidores:
Inibidores de colagenase: EDTA, EGTA
A colagenase/dispase não é inibida pelo soro.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
A solução reconstituída é estável a -15 ºC a -25 °C.
Observação: Armazene em alíquotas adequadas e evite o congelamento e descongelamento repetido!
Reconstituição
Reconstituir em água (100 mg/ml). Diluição adicional com PBS (solução salina tamponada com fosfato) (livre de Ca2+/Mg2+).
Armazenamento e estabilidade
Armazenar seco
Outras notas
Colagenase de Vibrio alginolyticus, Dispase® de Bacillus polymyxa
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Elisa Seria et al.
BMC molecular and cell biology, 22(1), 28-28 (2021-05-12)
Chronic leg ulcerations are associated with Haemoglobin disorders, Type2 Diabetes Mellitus, and long-term venous insufficiency, where poor perfusion and altered metabolism develop into a chronic inflammation that impairs wound closure. Skin equivalent organotypic cultures can be engineered in vitro to
Winfried Neuhaus et al.
PloS one, 10(8), e0136221-e0136221 (2015-08-15)
Antenatal steroid treatment decreases morbidity and mortality in premature infants through the maturation of lung tissue, which enables sufficient breathing performance. However, clinical and animal studies have shown that repeated doses of glucocorticoids such as dexamethasone and betamethasone lead to
Sara Y Brucker et al.
Disease models & mechanisms, 15(5) (2022-04-09)
The uterus is responsible for the nourishment and mechanical protection of the developing embryo and fetus and is an essential part in mammalian reproduction. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome is characterized by agenesis of the uterus and upper part of the vagina
E Rotgers et al.
Andrology, 3(5), 947-955 (2015-08-11)
Accurate analysis and quantification of different testicular cell populations are of central importance in studies of male reproductive biology. The traditional histomorphometric and immunohistochemical methods remain the gold standard in studying the complex dynamics of the testicular tissue. Through past
Jack A Supple et al.
Current biology : CB, 30(4), 645-656 (2020-01-21)
Akin to all damselflies, Calopteryx (family Calopterygidae), commonly known as jewel wings or demoiselles, possess dichoptic (separated) eyes with overlapping visual fields of view. In contrast, many dragonfly species possess holoptic (dorsally fused) eyes with limited binocular overlap. We have
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Conteúdo relacionado
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.