Key Documents
C2674
Sigma-Aldrich
Colagenase
lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
tipo
Type I-A
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
6.3-8.8
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A colagenase é uma protease que cliva a proteína em tripla-hélice chamada colágeno. Há três tipos de colagenases teciduais e estas pertencem à família das metaloproteinases de matriz (MMP). A colagenase obtida do Clostridium histolyticum tem uma atividade muito potente, pois digere colágeno de ambas as terminações, em temperaturas tão baixas quanto 4 ºC-10 °C. Misturas de colágeno brutas contêm duas enzimas principais, a saber colagenase e clostripaína.
Aplicação
A colagenase de Clostridium histolyticum é usada para as seguintes aplicações:
  • Isolamento de células de Sertol
  • Usada na comparação de métodos enzimáticos
  • Usada durante a preparação de tecidos para imunocitoquímica
  • Extração de esperma testicular
  • Preparação de suspensões de células individuais
  • Imunofluorescência
Este produto é adequado para a desagregação de tumor humano, rim de camundongo, cérebro humano adulto e fetal, pulmão e muitos outros tecidos epiteliais. Demonstrou-se também que é eficaz em estudos de perfusão de fígado e rim, digestão de pâncreas, isolamento de células de fígado de rato não parenquimais e preparo de hepatócitos. A colagenase foi usada também no preparo de tecido arterial para o estudo de produtos finais da glicosilação avançada. Esta enzima foi testada para a liberação de hepatócitos em uma concentração de cerca de 1 mg/ml. As concentrações para digestão variam de 0,1 a 5 mg/ml.
Adequado para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
O produto da colagenase é uma mistura de enzimas secretada por C. histolyticum, com diferentes produtos diferenciados pelas proporções relativas de 10-18 componentes encontrados nas enzimas secretadas. Os principais componentes são duas colagenases, clostripaína e uma protease neutra. A ação sinergística dessas enzimas degrada o colágeno e outros materiais intracelulares. A ação das enzimas colagenases e da protease neutra é necessária para liberação eficaz das células do tecido. Vários tipos de colágenos são substratos naturais da colagenase.
Atenção
Como fornecido, este produto é estável por um ano a -20 °C. Não há perdas na atividade de FALGPA ou proteases em 30 dias a 37 °C, 50 °C e -20 °C. As soluções de colagenase bruta são estáveis se forem congeladas rapidamente em alíquotas (na concentração de 10 mg/ml) e mantidas congeladas a -20 °C. Ciclos adicionais de congelamento/descongelamento danificam a solução. O produto retém 100% de atividade ao longo de 7 horas se mantido em gelo.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Nota de preparo
Essa colagenase é obtida a partir de filtrado de cultura de Clostridium histolyticum. Acredita-se que o filtrado da cultura contenha pelo menos 7 proteases diferentes, que variam em peso molecular de 68-130 kDa. Esse produto é do tipo I-A. Geralmente as soluções são preparadas na concentração de 1-2 mg/ml em tampão TESCA (contendo TES 50 mM, cloreto de cálcio 0,36 mM, pH 7,4 a 37 °C).
substrato
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Colagenase suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5138
Colagenase
Colagenase 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1764
Colagenase
Colagenase 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1889
Colagenase
Colagenase suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C2139
Colagenase
Colagenase purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
C0255
Colagenase
Colagenase Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C8051
Colagenase
Colagenase Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C7657
Colagenase
Nabanita Kundu et al.
Metabolic syndrome and related disorders, 17(6), 314-322 (2019-04-25)
Purpose: We investigated the effect of aerobic and resistance exercise on abdominal subcutaneous fat-derived stromal cells in middle-aged subjects
Evan J Myers et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(6), C945-C959 (2016-09-30)
The SLC4A11 gene encodes the bicarbonate-transporter-related protein BTR1, which is mutated in syndromes characterized by vision and hearing loss. Signs of these diseases [congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED) and Harboyan syndrome] are evident in mouse models of Slc4a11 disruption. However
Kinley D Smith et al.
Journal of anatomy, 218(6), 600-607 (2011-04-07)
Although elastin fibres and oxytalan fibres (bundles of microfibrils) have important mechanical, biochemical and cell regulatory functions, neither their distribution nor their function in cruciate ligaments has been investigated. Twelve pairs of cruciate ligaments (CLs) were obtained from 10 adult
Rodolphe Soret et al.
The Journal of clinical investigation, 125(12), 4483-4496 (2015-11-17)
Hirschsprung's disease (HSCR) is a severe congenital anomaly of the enteric nervous system (ENS) characterized by functional intestinal obstruction due to a lack of intrinsic innervation in the distal bowel. Distal innervation deficiency results from incomplete colonization of the bowel
E Crabbé et al.
Human reproduction (Oxford, England), 12(8), 1682-1687 (1997-08-01)
Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with testicular spermatozoa and ejaculated spermatids has been applied successfully to treat infertility because of azoospermia due to obstruction or testicular failure. In most cases, free spermatozoa are recovered from testicular tissue after mechanical mincing of
Artigos
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.