C6286
Cathepsin B from bovine spleen
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
Cathepsin B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine spleen
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein
composição
Protein, ≥30% biuret
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... CTSB(281105)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
inibidor
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3