C3138
Cathepsin D from bovine spleen
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
CTSD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine spleen
Ensaio
10—70% protein (biuret)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2.0 units/mg protein
peso molecular
~45 kDa
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
dark brown
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... CTSD(282883)
Descrição geral
Aplicação
- in in vitro dose-dependent fluorometric activity assays.[3]
- in in vitro myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) digestion to study the uptake of malondialdehyde (MDA)-modified MOG and its implications in central nervous system autoimmunity.[4]
- for enzymatic digestion of the proteoglycan moiety of the articular cartilage in order to determine its dynamic elastic modulus at two different levels of tissue organization.[5]
- in cathepsin D activity assay.[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?