219364
Cathepsin B, Human Liver
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Sinônimo(s):
Cathepsin B, Human Liver
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human liver
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
atividade específica
≥50 units/mg protein
purificado por
affinity chromatography
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
activity assay: suitable
faixa de pH
3.5—6.0
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CTSB(1508)
Descrição geral
Cathepsin B, Human Liver, is a native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Cathepsin B is a lysosomal protease with endo/exopeptidase and a carboxydipeptidase activity. It is also known as cysteine cathepsin and belongs to the C1 family of papain-like enzymes. Cathepsin B like H, L, C, X, F, O and V is ubiquitously expressed in human tissues.
Optimal pH: 3.5-6.0.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Berquim, I.M., and Sloane, B.F. 1996. Adv. Exp. Med. Biol.389, 281.
Keppler, D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta.1226, 117.
Musil, D., et al. 1991. EMBO J.10, 2321.
Sloane B.F. 1990. Semin. Cancer Biol.1, 137.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2