C0150
Cathepsin B from human placenta
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Sinônimo(s):
Cathepsin B1
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥5 units/mg protein
peso molecular
24.5 kDa
composição
Protein, ~50% Lowry
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CTSB(1508)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
inibidor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.