C4428
Cathepsin G from human leukocytes
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein (Bradford)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human leucocytes
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥60 units/mg protein (Bradford)
peso molecular
23-30 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CTSG(1511)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?