SRP0289
Cathepsin B Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
APP secretase, CPSB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥2228 pmol/min-μg
peso molecular
43 kDa
concentração
>1 mg/mL
técnica(s)
activity assay: suitable
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CTSB(1508)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)