B9685
BAY 61-3606 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-[[7-(3,4-Dimethoxyphenyl)imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-yl]amino]pyridine-3-carboxamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
potência
7.5 nM Ki
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
H2O: soluble
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.COc1ccc(cc1OC)-c2cc3nccn3c(Nc4ncccc4C(N)=O)n2
InChI
1S/C20H18N6O3.ClH.H2O/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19;;/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25);1H;1H2
chave InChI
WYXPKEXHEJAVSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology