SML0101
Montelukast sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +90 to +106° in methanol (c=1)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC2)CC([O-])=O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na.H2O/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/b15-10+;;/t32-;;/m1../s1
chave InChI
QAXHQHBRRJHZHL-ZPQUALOVSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research