Documentos Principais
XX1514702
Millipore
Base e tampa para filtração a vácuo Millipore
47 mm, Glass frit support
Sinônimo(s):
Kit de filtração Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e tampa de vidro, 47 mm, suporte de frita de vidro
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de 47 mm All-Glass da Millipore e o kit MilliSolve da Millipore.
Aplicação
Suporte de frita de vidro de 47 mm
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Could you please confirm whether item XX1514702 is autoclavable?
    1 answer
    1. Borosilicate glass can generally be autoclaved, but we have not conducted specific tests on this item. As a result, we do not have any data or information regarding its autoclavability.