H4381
6-Hydroxydopamine hydrochloride
≥97% (titration), powder, neurotoxin
Sinônimo(s):
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride, 2,5-Dihydroxytyramine hydrochloride, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 6-OHDA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
6-Hydroxydopamine hydrochloride, ≥97% (titration), powder
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
powder
cor
off-white to brown
pf
232-233 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
chave InChI
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?