Documentos
M0896
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (AgNO3), powder, dopaminergic neurotoxin
Sinônimo(s):
MPTP HCl, Piridina, 1,2,3,6-tetraidro-1-metil-4-fenil-, cloridrato, MPTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.72
Beilstein:
3707312
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
1-Metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina, powder
forma
powder
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
cor
white to off-white
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
chave InChI
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O MPTP exerce seus efeitos causando inflamação, excitotoxicidade, apoptose mitocondrial, formação de corpos de inclusão e estresse oxidativo, resultando em dano neuronal dopaminérgico no estriado e substância negra. Nos neurônios dopaminérgicos, o MPTP bloqueia o complexo I mitocondrial, levando à disfunção mitocondrial.
Aplicação
O MPTP tem sido utilizado para estudar seus efeitos na memória imune inata das microglias. Também foi empregado para investigar os efeitos protetores dos fenilpropionamidas em modelos de camundongos com doença de Parkinso’n.
O cloridrato de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) tem sido usado para induzir a doença de Parkinso′n em modelos animais:
  • para estudar o efeito do ácido docosahexaenoico na distribuição da apelina no sistema nervoso
  • para estudar os prejuízos comportamentais correlacionados com o déficit neuroquímico
  • para investigar os efeitos do exercício em esteira na neuroproteção e neuroinflamação.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) é um derivado da piperidina e uma neurotoxina dopaminérgica, útil em pesquisas neurológicas. A MPTP é metabolizada em 1-metil-4-fenilpiridina (MPP+), que, por sua vez, pode causar a produção de radicais livres in vivo e levar ao estresse oxidativo. Assim, a MPP+ é geralmente reconhecida como o metabólito ativo da MPTP. A MPTP é amplamente utilizada em estudos de pesquisa in vivo como um modelo para o parkinsonismo. Uma revisão descreve a aplicação da MPTP em estudos relacionados à morte celular programada em doenças neurogenerativas.
Neurotoxina dopaminérgica.
Advertência
Foi relatado que causa um quadro parkinsoniano grave e irreversível em humanos e macacos.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Hypoxia inducible factor-1? regulates microglial innate immune memory and the pathology of Parkinson?s disease
Dong, et al.
Journal of Neuroinflammation (2024)
Isoquinuclidines: a review of chemical and pharmacological properties
Khan MOF, et al.
Studies in Natural Products Chemistry, 34, 753-787 (2008)
Ibrahim Kaya et al.
NPJ Parkinson's disease, 9(1), 118-118 (2023-07-27)
Metabolism of MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) to the neurotoxin MPP+ in the brain causes permanent Parkinson's disease-like symptoms by destroying dopaminergic neurons in the pars compacta of the substantia nigra in humans and non-human primates. However, the complete molecular pathology underlying MPTP-induced
Detection of behavioral impairments correlated to neurochemical deficits in mice treated with moderate doses of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Tillerson JL, et al.
Experimental neurology (2002)
Musa Mustapha et al.
Bosnian journal of basic medical sciences, 21(4), 422-433 (2020-12-29)
Among the popular animal models of Parkinson's disease (PD) commonly used in research are those that employ neurotoxins, especially 1-methyl- 4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine (MPTP). This neurotoxin exerts it neurotoxicity by causing a barrage of insults, such as oxidative stress