Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A5376
Sigma-Aldrich
Ácido acetilsalicílico
≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
779271
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
cor
white
pKa (25 °C)
3.5
pf
134-136 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.)
H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.)
ethanol: 50 mg/mL
aqueous base: decomposes
ε (coeficiente de extinção)
190 at 298 nm in aqueous base at 1 mM
409 at 231 nm in aqueous base at 1 mM
466 at 230 nm in aqueous acid at 1 mM
68 at 278 nm in aqueous acid at 1 mM
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Acetylsalicylic acid is an organic compound commonly referred to as aspirin. It works by blocking the production of compounds in the body that cause pain, swelling, and fever. Acetylsalicylic acid also serves a vital function in preventing blood clots from forming in the arteries. In research, acetylsalicylic acid is studied for its role in oxidative stress, and in cancer research as a biomarker.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueia a produção de prostaglandinas pela inibição da ciclo-oxigenase (prostaglandina H sintase), com maior seletividade para a isoforma COX-1. O efeito antitrombótico se deve à inibição de COX-1 nas plaquetas que bloqueiam a produção de tromboxano e a agregação de plaquetas. Atividade quimiopreventiva contra tumores colorretais e outros tumores sólidos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
250 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ácido acetilsalicílico British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP617
Ácido acetilsalicílico
Ácido acetilsalicílico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001460
Ácido acetilsalicílico
Cafeína powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Cafeína
Seung-Hwan Jung et al.
Redox biology, 37, 101751-101751 (2020-10-21)
Treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is associated with various side effects, including cardiovascular and hepatic disorders. Studies suggest that mitochondrial damage and oxidative stress are important mediators of toxicity, yet the underlying mechanisms are poorly understood. In this study
Niels Hulsman et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(10), 2424-2431 (2007-04-20)
Hybrid drug 1 (NO-ASA) continues to attract intense research from chemists and biologists alike. It consists of ASA and a -ONO2 group connected through a spacer and is in preclinical development as an antitumor drug. We report that, contrary to
Connie N Hess et al.
Journal of the American College of Cardiology, 66(7), 777-787 (2015-08-14)
Bleeding limits anticoagulant treatment in patients with acute coronary syndromes (ACS). We investigated whether background concomitant antiplatelet therapy influences the effects of apixaban after ACS. This study examined high-risk ACS patients who were treated with aspirin or aspirin plus clopidogrel
Christina Perneby et al.
Thrombosis and haemostasis, 95(4), 652-658 (2006-04-08)
Aspirin is widely used, but dosages in different clinical situations and the possible importance of "aspirin resistance" are debated. We performed an open cross-over study comparing no treatment (baseline) with three aspirin dosage regimens--37.5 mg/day for 10 days, 320 mg/day
Laurent Arnaud et al.
Autoimmunity reviews, 13(3), 281-291 (2013-11-06)
We performed a meta-analysis to determine whether aspirin has a significant protective effect on risk of first thrombosis among patients with antiphospholipid antibodies (aPL+). Observational and interventional studies identified from the Medline, Embase and Cochrane databases were selected if they