Documentos Principais
Y0001460
Ácido acetilsalicílico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
779271
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aspirin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
134-136 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Acetylsalicylic acid for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueia a produção de prostaglandinas pela inibição da ciclo-oxigenase (prostaglandina H sintase), com maior seletividade para a isoforma COX-1. O efeito antitrombótico se deve à inibição de COX-1 nas plaquetas que bloqueiam a produção de tromboxano e a agregação de plaquetas. Atividade quimiopreventiva contra tumores colorretais e outros tumores sólidos.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
250 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Laurent Arnaud et al.
Autoimmunity reviews, 13(3), 281-291 (2013-11-06)
We performed a meta-analysis to determine whether aspirin has a significant protective effect on risk of first thrombosis among patients with antiphospholipid antibodies (aPL+). Observational and interventional studies identified from the Medline, Embase and Cochrane databases were selected if they
Ahmed Kayssi et al.
Journal of vascular surgery, 60(1), 106-110 (2014-03-25)
Acute limb ischemia (ALI) in pediatric patients is rare but may lead to limb loss and life-long complications. This study reviewed the experience of a Canadian tertiary pediatric center with the medical and operative management of ALI. The medical records of
Naomi Gronich et al.
Nature reviews. Clinical oncology, 10(11), 625-642 (2013-10-02)
Cancer risk reduction using pharmacological means is an attractive modern preventive approach that supplements the classical behavioural prevention recommendations. Medications that are commonly used by large populations to treat a variety of common, non-cancer-related, medical situations are an attractive candidate
Rickard Ljung et al.
International journal of cancer, 135(1), 238-241 (2013-12-19)
Anticoagulant treatment might enhance the natural defense against tumor cell dissemination caused by diagnostic needle biopsy by counteracting thrombocyte coating of such cells. To clarify whether women using anticoagulant treatment at the time of biopsy have a lower occurrence of
P J Devereaux et al.
The New England journal of medicine, 370(16), 1494-1503 (2014-04-01)
There is substantial variability in the perioperative administration of aspirin in patients undergoing noncardiac surgery, both among patients who are already on an aspirin regimen and among those who are not. Using a 2-by-2 factorial trial design, we randomly assigned