I4883
Ibuprofen
≥98% (GC), powder, COX inhibitor
Sinônimo(s):
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Brufen, Motrin, Rebugen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ibuprofen, ≥98% (GC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
pf
77-78 °C
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Descrição geral
Aplicação
- to study its vascular and pulmonary effects on neonatal lung development[2]
- to study its effects on cell apoptosis, cell proliferation, and histology changes in human cholangiocarcinoma cell lines[3]
- in the preparation of a terpene-based therapeutic deep eutectic system (THEDES) to investigate its physicochemical, antimicrobial, and anticancer properties[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
suitable for GCActive Filters