A7085
Acetaminofeno
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
4′-Hidroxiacetanilida, 4-Acetamidofenol, N-(4-Hidroxifenil)acetamida, N-Acetil-4-aminofenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
168-172 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Aplicação
- as an anti-inflammatory drug to test its effect in lipid peroxidation in marine mussels
- to test its effect on neurite outgrowth in gamma-aminobutyric acid-ergic and glutamatergic neurons
- as a hepatocellular injury inducing agent in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.