95209
Ácido L-ascórbico
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (RT)
forma
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
190-194 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
cut-off at 306 nm in H2O at 1 M
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC23A2(9962)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1