A5960
Ácido L-ascórbico
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
pf
190-194 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC23A2(9962)
Aplicação
- O ácido L-ascórbico foi usado para induzir a diferenciação de osteoblastos a partir de culturas primárias de medula óssea.
- Ele foi usado na diferenciação de hCMPC (células progenitoras de cardiomiócitos humanas) em cardiomiócitos.
- Foi usado para medir a atividade da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial (complexo IV).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.