Z0251
Sulfato de zinco
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Zinc Sulfate hydrate, Zinc sulphate heptahydrate, ZnSO4
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
>99.0%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3