A1346
ASB-14
Sinônimo(s):
3-[N,N-Dimethyl(3-myristoylaminopropyl)ammonio]propanesulfonate, Amidosulfobetaine-14
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt >10,000
número de agregação
≥23
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
chave InChI
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)