43781
(Lauryldimethylammonio)acetate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Dodecyldimethylammonio)acetate, N-Dodecyl-N,N-dimethylglycine, Laurylbetaine, Lauryldimethylaminoacetic acid betaine, Lauryldimethylbetaine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
271.44 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
condutividade
≤10 μS/cm (1% (w/v) in water)
λ
1 % (w/v) in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3