Documentos Principais
T7763
Sigma-Aldrich
3-(N,N-dimetil miristil amônio) propanossulfonato
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
3-(N,N-Dimetil tetradecil amônio) propanossulfonato, 3-(miristil dimetil amônio) propanossulfonato, N-tetradecil-N,N-dimetil-3-amônio-1-propanossulfonato, Miristil sulfobetaína, SB3-14
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.085,00
25 G
R$ 3.734,00
R$ 1.085,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.085,00
25 G
R$ 3.734,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número CAS:
Peso molecular:
363.60
Beilstein:
6419727
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.085,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
zwitterionic
Ensaio
≥99% (TLC)
peso molecular
micellar avg mol wt 30,200
número de agregação
83
técnica(s)
electrophoresis: suitable
condutividade
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
chave InChI
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Detergente zwitteriônico.
O 3-(N,N-dimetilmiristilamônio) propanossulfonato é um tensoativo zwitteriônico usado em várias técnicas de cromatografia iônica de interação eletrostática.3
Aplicação
O 3-(N,N-dimetilmiristilamônio) propanossulfonato foi usado em um estudo para avaliar um método para quantificar perclorato em amostras biológicas usando CE e detecção condutométrica sem contato capacitivamente acoplada.1 Também foi usado em um estudo para investigar uma abordagem para a elaboração de adsorventes para eliminação de corantes orgânicos solúveis em água.2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Milo S Johnson et al.
eLife, 10 (2021-01-20)
Laboratory experimental evolution provides a window into the details of the evolutionary process. To investigate the consequences of long-term adaptation, we evolved 205 Saccharomyces cerevisiae populations (124 haploid and 81 diploid) for ~10,000,000 generations in three environments. We measured the
J T Poolman et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 53(6), 413-419 (1987-01-01)
Outer membrane proteins (OMPs) were isolated from meningococcal strain H44/76 (B:15:P1.16) by detergent extraction of bacteria. A final product containing class 1 (P1.16), 3(15), 4 OMPs and 5% (w/w) lipooligosaccharide was obtained. Two experimental vaccines were prepared: OMP-detergent and OMP-C
Erick Sarmiento-Gomez et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(38), 12193-12202 (2010-09-10)
We study the Brownian motion of probe particles embedded in a wormlike micellar fluid made of a zwitterionic surfactant N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate (TDPS), sodium dodecyl sulfate (SDS), and salty water to get structural and dynamical information of the micellar network. The motion
G J Speijers et al.
Vaccine, 7(4), 364-368 (1989-08-01)
In order to assess the systemic toxicity of Zwittergent 3-14, a detergent used in the protein-detergent complex vaccines for its attractive immunogenic properties, a subacute toxicity study was performed. In this 4-week toxicity experiment five female and five male rats
C A Minetti et al.
The Journal of biological chemistry, 273(39), 25329-25338 (1998-09-17)
PorB proteins constitute the vast majority of channels in neisserial outer membranes and can be subdivided within meningococcal strains into two distinct and mutually exclusive families that are designated as class 2 and class 3 proteins. We recently characterized the