P7262
Plumbagin from Plumbago indica
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Plumbago indica
forma
powder
cor
faint orange to dark orange
pf
76-78 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
chave InChI
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a reactive oxygen species agent (ROS) to induce cytotoxicity in mouse embryonic fibroblasts
- as an oxidative stress inducer to generate superoxide anion in Saccharomyces cerevisiae
- as a reference standard in thin layer chromatography and in spectrophotometric analysis for quantification of plumbagin in Plumbago auriculate samples
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges