A0166
Ampicilina
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
D-(−)-α-Aminobenzilpenicilina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioReagent
forma
powder or crystals
potência
845-988 μg per mg (C16H18N3O4S, Calculated on the anhydrous basis)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
pf
215 °C (dec.) (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
chave InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Em pesquisas, a ampicilina desempenha um papel fundamental nas investigações microbiológicas, bioquímicas e de cultura celular. Sua utilização em laboratórios se estende ao estudo da resistência aos antibióticos e das limitações de penetração, explorando as interações sinergísticas entre vários antibióticos e servindo como um componente crucial para a seleção e a manutenção de plasmídeos recombinantes na E. coli. Por meio dessas aplicações, o sal sódico de ampicilina contribui significativamente para o avanço da compreensão da eficácia dos antibióticos, das respostas bacterianas e dos processos moleculares, tornando-o uma ferramenta indispensável em várias facetas da pesquisa científica.
Aplicação
Recomendada para uso antibacteriano em meios de cultura celular a 100 mg/l.
Recomendada para uso em estudos de resistência à ampicilina a 20-125 μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: A administração com ß-lactamase cliva o anel ß-lactâmico da ampicilina, inativando-a.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram positivas (como a benzilpenicilina) e gram negativas (como as tetraciclinas e o cloranfenicol).
Características e benefícios
- Antibiótico de alta qualidade adequado para múltiplas aplicações de pesquisa
- Antibiótico de amplo espectro
- Inibe a síntese da parede celular bacteriana
- Ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas
- Comumente usado em cultura de células, pesquisa em biologia celular e bioquímica
Embalagem
Atenção
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves