A8351
Ampicilina
BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
D-(−)-α-Aminobenzilpenicilina
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
pf
215 °C (dec.) (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
chave InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: A administração com ß-lactamase cliva o anel ß-lactâmico da ampicilina, inativando-a.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram positivas (como a benzilpenicilina) e gram negativas (como as tetraciclinas e o cloranfenicol).
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves