S9378
Sacarose
≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sugar cane
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
crystals
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5 ppm heavy metals
cor
white
faixa de pH útil
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
pf
185-187 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
absorção
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
aplicação(ões)
agriculture
atividade externa
RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- no cultivo e regeneração de plantas
- criopreservação
- coquetéis de imageamento e análise computacional (CUBIC) cerebral/corporal claros e desobstruídos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.