Documentos Principais
A9518
Sigma-Aldrich
Ampicilina
Ampicillin sodium salt
Sinônimo(s):
D-(−)-α-Aminobenzilpenicilina
Selecione um tamanho
5 G
R$ 524,00
25 G
R$ 1.800,00
100 G
R$ 4.237,00
R$ 524,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 524,00
25 G
R$ 1.800,00
100 G
R$ 4.237,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N3NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
371.39
Beilstein:
4119211
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
R$ 524,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
215 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 g/L
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
agriculture
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
chave InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Descrição geral
O sal sódico de ampicilina é um é um membro da família dos β-lactâmicos de espectro estendido e um derivado semissintético da penicilina que age como um antibiótico de amplo espectro. É um antibiótico β-lactâmico que inibe a síntese da parede celular bacteriana ligando-se às proteínas de ligação à penicilina (PBP), inibindo assim a síntese do peptidoglicano, um componente essencial da parede celular bacteriana. O sal sódico de ampicilina é ativo contra uma ampla gama de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo E. coli, VRE sensível a β-lactâmicos, espécies de Enterococcus resistentes à vancomicina, Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. É comumente usado em laboratórios de pesquisa para estudar a resistência e as limitações de penetração de antibióticos, a sinergia entre vários antibióticos e a seleção e a manutenção de plasmídeos recombinantes em E. coli.
Aplicação
O sal sódico de ampicilina tem sido usado:
  • para selecionar a resistência à ampicilina em células transformadas e que sofreram mutação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Esse é um antibiótico ß-lactâmico que inibe a síntese da parede celular bacteriana por meio da inativação das transpeptidases na superfície interna da membrana celular bacteriana.
Modo de resistência: A administração com ß-lactamase cliva o anel ß-lactâmico da ampicilina, inativando-a.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram positivas (como a benzilpenicilina) e gram negativas (como as tetraciclinas e o cloranfenicol).
Características e benefícios
  • Antibiótico de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
  • Ideal para pesquisa em biologia celular e bioquímica.
Atenção
Este produto foi considerado estável como fornecido a 25 °C em umidade relativa de 43% e 81% por seis semanas. Outros estudos mostraram que a estabilidade da ampicilina em solução é uma função do pH, da temperatura e da identidade do tampão. Sua atividade é rapidamente perdida quando armazenado acima de pH 7. São sugeridas condições ideais de armazenamento de 2-8 °C e pH 3,8-5, em que a atividade se manteve em 90%+ por uma semana.
Nota de preparo
Segundo relatos, a ampicilina é ligeiramente solúvel em água, praticamente insolúvel em álcool, clorofórmio, éter e óleos fixos mas solúvel em ácidos ou bases diluídos. A solução não deve ser autoclavada; uma solução-estoque deve ser esterilizada por filtração e armazenada congelada, e se manterá estável por vários meses.
Armazenamento e estabilidade
Bem fechada. Seque. Mantenha-o trancado ou em uma área acessível apenas a pessoas qualificadas ou autorizadas
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Classe de armazenamento (TRGS 510): Sólidos não combustíveis
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ampicillin analytical standard
Supelco
59349
Ampicillin
Metronidazole analytical standard
Supelco
M3761
Metronidazole
Christoffer V Sørensen et al.
Toxins, 12(4) (2020-04-15)
Antibiotics are often administered with antivenom following snakebite envenomings in order to avoid secondary bacterial infections. However, to this date, no studies have evaluated whether antibiotics may have undesirable potentiating effects on snake venom. Herein, we demonstrate that four commonly
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Eric S Luth et al.
PLoS genetics, 17(2), e1009375-e1009375 (2021-02-10)
Several intracellular trafficking pathways contribute to the regulation of AMPA receptor (AMPAR) levels at synapses and the control of synaptic strength. While much has been learned about these intracellular trafficking pathways, a major challenge is to understand how extracellular factors
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
Nikos Fatsis-Kavalopoulos et al.
PLoS biology, 18(9), e3000856-e3000856 (2020-09-18)
Antibiotic combination therapies are important for the efficient treatment of many types of infections, including those caused by antibiotic-resistant pathogens. Combination treatment strategies are typically used under the assumption that synergies are conserved across species and strains, even though recent
Artigos
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. We purchased Ampicillin sodium salt (loc #BCBL4878V) back in 2014. This has been stored as a powder in the fridge since we purchased it. Is there an expiration for the powder?
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of approximately of one year from the date of quality release. To assure optimum potency, it would be best to purchase new material.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product A9518, Ampicillin sodium salt?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL, producing a clear, colorless to faint yellow solution.
      Helpful?
  6. Is Ampicillin product stable in solution?
    1 answer
    1. We recommend using freshly prepared solutions. A concentrated solution of sodium ampicillin in water (approximately 330 mg/mL) may be expected to lose about 10% potency in 20 hours at -20°C.
      Helpful?
  7. How do I use Ampicllin in agar plates?
    1 answer
    1. For plates, add ampicillin to autoclaved media cooled to 48°C, to a final concentration of 35-50 μg/mL. Pour the plates, and allow them to cool completely. Plates may be stored at 2-8°C for up to only 1-2 weeks before use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review