Documentos Principais
K1377
Sigma-Aldrich
Canamicina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Canamicina, Canamicina A
Selecione um tamanho
1 G
R$ 168,00
5 G
R$ 838,00
25 G
R$ 3.467,00
R$ 168,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 168,00
5 G
R$ 838,00
25 G
R$ 3.467,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
582.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281654
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
R$ 168,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
Streptomyces kanamyceticus
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
potência
≥750 μg per mg (dry basis)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
aplicação(ões)
agriculture
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrição geral
Estrutura química: aminoglicosídeo
O sulfato de canamicina é um antibiótico aminoglicosídeo de amplo espectro derivado de Streptomyces kanamyceticus. Ele é usado como aditivo em meios de cultura para isolar estreptococos do grupo D em ágar canamicina-esculina-azida e para selecionar células vegetais transformadas que contêm neomicina fosfotransferase em um meio de canamicina. O sulfato de canamicina também pode ser usado como agente seletivo de células transformadas com o gene de resistência à canamicina B. É recomendado para uso em aplicações de cultura celular em uma concentração de 100 μg/ml.
Aplicação
O sulfato de canamicina de Streptomyces kanamyceticus foi usado em meios de cultura de tecidos.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O produto age por meio da ligação à subunidade ribossômica 70S, inibindo a translocação e causando erros de codificação.
Modo de resistência: as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo (incluindo acetiltransferase, fosfotransferase, nucleotidiltransferase) podem alterar esse antibiótico, prevenindo sua interação com os ribossomos.
Espectro da ação antimicrobiana: O sulfato de canamicina é eficaz contra bactérias gram negativas e gram positivas e micoplasma.
Atenção
As soluções são estáveis a 37 °C por cerca de 5 dias. As soluções-estoque aquosas podem ser armazenadas a 2-8 °C para armazenamento de longo prazo.
Nota de preparo
O sulfato de canamicina é solúvel em água a 50 mg/ml, produzindo uma solução transparente. Ele é praticamente insolúvel em álcool, acetona, clorofórmio, éter e acetato de etila. Uma solução 1% em água tem pH de 6,5 a 8,5. Soluções estéreis podem ser preparadas por filtração estéril através de um filtro de 0,2 μm.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ampicilina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicilina
Cloranfenicol BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C1919
Cloranfenicol
Ampicilina BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A8351
Ampicilina
Moxalactam as a counter-selection antibiotic for Agrobacteriummediated
transformation and its positive effects on Theobroma cacao
somatic embryogenesis
Gabriela Antu'nez de Mayolo
Plant Science, 164, 607-615 (2003)
Riccardo Di Mambro et al.
Current biology : CB, 29(7), 1199-1205 (2019-03-19)
Plant developmental plasticity relies on the activities of meristems, regions where stem cells continuously produce new cells [1]. The lateral root cap (LRC) is the outermost tissue of the root meristem [1], and it is known to play an important
Samaneh Mosallatpour et al.
Scientific reports, 9(1), 19062-19062 (2019-12-15)
L-glutaminase importance to use in the food industry and medicine has attracted much attention. Enzymes stability has always been a challenge while working with them. We heterologously expressed and characterized a novel stable L-glutaminase from an extremophile bacterium (Cohnella sp.
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the difference between K1377 and K4000? K4000 is labeled as being free of animal-derived materials, but K1377 contains them?
    1 answer
    1. Both the K1377 and K4000 are animal component free. They are the same compound with the same properties, however the K1377 is also tested for use in mammalian and plant cell culture. See the links below for a sample Certificate of Analysis for each for comparison:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/K1377-5GSLCM4121.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/K4000-BULKSLCM4121.pdf