Documentos Principais
S7903
Sigma-Aldrich
Sacarose
≥99.5% (GC), BioXtra
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein:
90825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
sugar cane
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
cor
white
pH
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
pf
185-187 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M
≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Aplicação
A sacarose pode ser usada para preparar gradientes de densidade para separação de células/organelas. O índice de refração da solução estará diretamente relacionado à densidade. Além disso, a sacarose pode ser usada como suplemento em meios de cultura vegetais, bacterianos e de insetos e em vários ensaios enzimáticos.
Nota de preparo
As soluções podem ser autoclavadas por 15-20 minutos no máximo a 121 °C. Haverá uma certa hidrólise em glicose e frutose, dependendo em parte da rapidez com que a autoclave atinge a temperatura e pressão necessárias. Deve-se tomar cuidado para evitar que as soluções se caramelizem.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de polissacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sacarose puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Sacarose
Sacarose ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Sacarose
Sacarose EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Sacarose
D-(−)-Frutose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F0127
D-(−)-Frutose
Sacarose EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
SAFC
1.07654
Sacarose
Sacarose meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
S3929
Sacarose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glicose
Sacarose Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5390
Sacarose
Rickwood, D., ed.
Centrifugation - a practical approach, Appendix IV-Appendix IV (1984)
Dawson, R.M.C., et al.
Data for Biochemical Research, 545-546 (1986)
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Protocolos
Enzymatic Assay of Invertase