MAK159
Mitochondrial Membrane Potential Kit
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
Sinônimo(s):
JC-10 Assay, JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.