420200
JC-1
A cationic, fluorescent, carbocyanine dye that can be used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria.
Sinônimo(s):
JC-1, 5,5ʹ,6,6ʹ-Tetrachloro-1,1ʹ,3,3ʹ-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine Iodide
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red-orange
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gravance, C.G., et al. 2000. Theriogenology53, 1691.
Chanda, B., and Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., and Reynolds, I.J. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3