8.51072
6-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Sinônimo(s):
6-Carboxyfluorescein, 6-FAM
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: fluorescent-labelling reagent
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
chave InChI
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Literature references
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.