Documentos
F9551
Sigma-Aldrich
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester
>90% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Fluorescein 5-carbamoylmethylthiopropanoic acid NHS ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H22N2O10S
Peso molecular:
590.56
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester,
Ensaio
>90% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
peso molecular
590.56
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
fluorescência
λex 511-519 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Aplicação
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)