Documentos Principais
07294
Sigma-Aldrich
O′-(Carboxymethyl)fluoresceinamide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Sinônimo(s):
[9-(2-Dimethylcarbamoylphenyl)-6-oxo-6H-xanthen-3-yloxy]acetic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 4.851,00
R$ 4.851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 4.851,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H19NO6
Número CAS:
Peso molecular:
417.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 4.851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.0% (HPCE)
fluorescência
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
chave InChI
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)