F2456
Fluorescein (free acid)
Dye content 95%, Powder
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fluorescein (free acid), Dye content 95 %
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
cor
orange to red-brown
pf
320 °C (lit.)
λmax
496 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥12000 at 282-286 nm
≥39000 at 236-240 nm
≥70000 at 488-492 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
chave InChI
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3