46950
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
FITC, Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPLC)
fluorescência
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
chave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?