Documentos
51449C
SAFC
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additonally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High". Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified has been used as a supplement in cell culture.
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Whole-cell Escherichia coli lactate biosensor for monitoring mammalian cell cultures during biopharmaceutical production
Geors L, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 114(6), 1290-1300 (2017)